Merck
73303
Supelco
クリシン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
5,7-ジヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
Beilstein:
233276
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
expiry date on the label
limited shelf life
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
284-286 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
InChI Key
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
73303-BULK:
73303-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)