物質
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.3 mm
フィッティング
thread for 13-425
適合性
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (black polypropylene hole cap, for use with 4 mL vials with 13-425 thread) are available for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135° C. The red PTFE/rubber septum can be used with most organics (until pierced) and is resistant to chlorosilanes.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック