Merck
91011
Supelco
N-フェニル-p-フェニレンジアミン
analytical standard
別名:
4-アミノジフェニルアミン, バリアミンブルーRTベース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
184.24
Beilstein:
908935
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
68-72 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI Key
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
390.2 °F
引火点(℃)
199 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91011-BULK:
91011-100MG:
91011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)