Merck
95323
Supelco
5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメチルアミン、cisおよびtrans異性体混合物
analytical standard
別名:
イソホロンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
170.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI Key
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95323-VAR:
95323-100MG:
95323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)