Merck
BP592
リバビリン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1-β-D-リボフラノシル-1,2,4-トリアゾール-3-カルボキシアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4O5
CAS番号:
分子量:
244.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ribavirin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI Key
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プリンヌクレオチド生合成におけるイミダゾールヌクレオチド中間体の類似体。
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ribavirin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ribavirin Powder for Nebuliser Solution
  • 生物化学的/生理学的作用
    広範なヒトウイルス感染症に用いられる抗ウイルス薬で、特にC型慢性肝炎、HIV、アデノウイルスに頻用されます。その代謝産物であるリバビリン5'-リン酸は、イノシン一リン酸(IMP)デヒドロゲナーゼのインヒビターですが、他の多くの作用機序についても、実験に基づく根拠により裏付けられています。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Muta. 2 - Repr. 1B
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP592:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)