Merck
栓付きシェルバイアル, 8×35 mm
volume 0.75 mL, clear glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
物質
clear glass
clear polyethylene plug
特徴
closure type displacement plug for shell vial (included)
包装
pkg of 1 × 1000 ea (24728)
pkg of 1 × 200 ea (24727)
バイアル外径 × H
8 mm × 35 mm
容量
0.75 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 1 mL 8 x 35 mmバイアルは肉厚が一定で、頂部はアニールしてあります。
  • バイアルは、耐薬品性を持つ低抽出ホウケイ酸ガラス製です。
  • 無着色のバージンポリエチレン製押し込みキャップが、それぞれのキットに含まれています。
  • これらの製品は、OEMメーカーの要求を満たすかまたは超えています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)