Merck
CRM78295
Supelco
1-オクタデセン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS番号:
分子量:
252.48
Beilstein:
1761067
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
0.71 (vs air)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
482 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI Key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM78295-100MG:
CRM78295-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)