テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 5 g peanut butter in 40 mL vial
SPME fiber: divinylbenzene-Carboxen-polydimethylbenzene StableFlex (57328-U)
extraction: headspace, 30 min at 65 °C in heating block
desorption process: 270 °C for 5 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24079)
oven: 40 °C (5 min) to 230 °C at 4 °C/min
inj. temp.: 270 °C
injection: splitless/split, closed 0.5 min, 270 °C, with 0.75 mm liner
detector: ion trap mass spectrometer, m/z =30-350 at 0.6 sec/scan. Selected ions used for quantitation.
carrier gas: Helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm
sample: peanut butter
適合性
application for SPME
アプリケーション
agriculture
food and beverages
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPMEファイバー
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)