Merck
84233
Supelco
2,5-ジメチルピラジン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
107052
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.500-1.504
n20/D 1.502 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84233-BULK:
84233-VAR:
84233-1ML:
84233-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Gianluca Molla et al.
The Biochemical journal, 464(3), 387-399 (2014-10-01)
The aaoSo gene from Streptococcus oligofermentans encodes a 43 kDa flavoprotein, aminoacetone oxidase (SoAAO), which was reported to possess a low catalytic activity against several different L-amino acids; accordingly, it was classified as an L-amino acid oxidase. Subsequently, SoAAO was demonstrated