Merck
G005269
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C (1 min), 10 °C/min to 325 °C (5 min)
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 365 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 45-450
carrier gas: helium, 0.9 mL/min., constant
injection: 1 μL, splitless (1 min)
liner: 3.8 mm I.D., straight
sample: Each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
アプリケーション
environmental
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[ghi]perylene
    すべて表示 (13)
ガードカラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)