Merck
PHL80224
(−)-ニコチン 酒石酸水素塩
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-1-メチル-2-(3-ピリジル)ピロリジン (+)-重酒石酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS番号:
分子量:
462.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI Key
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ニコチン作動性アセチルコリン受容体アゴニストの原型です。天然に存在する異性体です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
289.8 °F
引火点(℃)
143.2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
PHL80224-100MG:4548173372761
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)