Merck
PHL80232
4′-ヒドロキシアセトフェノン
phyproof® Reference Substance
別名:
4-ヒドロキシフェニルエタノン, p-アセトフェノール, p-ヒドロキシフェニルメチルケトン, Piceol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
774355
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F
引火点(℃)
166 °C
適用法令
Jan Code
PHL80232-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)