Merck
PHL82249
Delphinidin 3-sambubioside chloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Delphinidin 3-O-(2-O-β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29O16Cl
CAS番号:
分子量:
632.95
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=[O+]5)C5=C1.[Cl-]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82249-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)