Merck
PHL82665
テトラヒドロクルクミン
phyproof® Reference Substance
別名:
1,7-Bis(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3,5-ヘプタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O6
CAS番号:
分子量:
372.41
Beilstein:
3485469
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
InChI Key
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
385.2 °F
引火点(℃)
196.2 °C
適用法令
Jan Code
PHL82665-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)