Merck
PHL83365
Nevadensin
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-Dihydroxy 4′,6,8-trimethoxyflavone, Pedunculin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O7
CAS番号:
分子量:
344.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI Key
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83365-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)