Merck
PHL83838
Bacopaside V
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H66O13
CAS番号:
分子量:
766.95
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)CO[C@@]1([H])O[C@@H]3C(C)(C)[C@@](CC[C@]4(C)[C@]5([H])CC[C@@]6([H])[C@@]4(CO7)C[C@@]87[C@]6([H])[C@@](C)(O)[C@H](C=C(C)C)CO8)([H])[C@]5(C)CC3
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83838-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)