Merck
PHL86250
2E,4E-Hexadienoic acid N-isobutylamide
phyproof® Reference Substance
別名:
N-Isobutyl 2E,4E-hexadienamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO
CAS番号:
分子量:
167.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C=C/C=C/C(NCC(C)C)=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-4-5-6-7-10(12)11-8-9(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
DHXYPSWRPDLKGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86250-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)