Merck
PHL86290
13-Hydroxylupanine
phyproof® Reference Substance
別名:
13-Hydroxy 2-oxosparteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O2
CAS番号:
分子量:
264.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CCN2[C@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@@](N4C3)([H])CCCC4=O
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2
InChI Key
JVYKIBAJVKEZSQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86290-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)