Merck
PHL89263
クエルセチン 二水和物
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン 二水和物, 2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
338.27
カラーインデックス番号:
75670
Beilstein:
317313
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI Key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ケルセチン二水和物は、抗癌活性を有するフラボノイドです。 ケルセチンはミトコンドリアATPaseとホスホジエステラーゼを阻害します。 本剤はPI3キナーゼ活性を阻害し、またPIPキナーゼ活性を若干阻害します。ケルセチンは、癌細胞株に対して増殖抑制作用を示し、II型エストロゲン受容体を介して癌細胞の増殖を減少させ、ヒト白血病T細胞を細胞周期G1後期で停止させます。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus silybum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHL89263-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)