Merck
PHL89266
ロスマリン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(R)-O-(3,4-ジヒドロキシシンナモイル)-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)乳酸, 3,4-ジヒドロキシ桂皮酸(R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O8
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
2227587
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChI Key
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Rosmarinic acid has shown to contain antioxidant and anti-inflammatory activities. Possesses promising physiological actions related to cognitive performance, Alzheimer′s disease prevention, kidney disease treatment, cardioprotection and cancer chemoprevention.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa mentha salvia thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89266-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)