Merck
PHL89707
ヘスペリジン
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,5,7-トリヒドロキシ4′-メトキシフラバノン7-ルチノシド, ヘスペリチン-7-ルチノシド, ヘスペレチン7-ラムノグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34O15
CAS番号:
分子量:
610.56
Beilstein:
75140
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI Key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
ヘスペリジンおよびヘスペレチン(アグリコン)とDPMCリボゾームとの挙動を研究した結果、アグリコンの方が深く浸透して「膜」と強く結合することが判明しました。これは、バイオフラボノイドアグリコンのバイオアベイラビリティーが全般的に優れていることの説明になる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
かんきつ類から抽出されたフラボノイド系ファイトケミカルです。ヘスペレチンのラムノグリコシド(ルチノシド)です。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89707-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)