Merck
PHL89874
アンゲリシン
phyproof® Reference Substance
別名:
2-オキソ-(2H)-フロ(2,3-h)-1-ベンゾピラン, 2H-フロ[2,3-h]-1-ベンゾピラン-2-オン, NSC 404563, イソソラレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6O3
CAS番号:
分子量:
186.16
Beilstein:
153970
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
InChI Key
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
多様な光生物学的作用を有するアンギュラ-フロクマリン長波長紫外線照射を受けると、二本鎖DNAとモノ付加体を形成し、不飽和脂肪酸と反応します。DNAとRNAの合成、および、Ehrlich腹水癌細胞の細胞複製を阻害します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89874-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)