Merck
PHL89876
Oxypeucedanin
phyproof® Reference Substance
別名:
4-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methoxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O5
CAS番号:
分子量:
286.28
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C(C1COc2c3c([o][c](cc3)=O)cc4[o]ccc42)(C)C
InChI
1S/C16H14O5/c1-16(2)13(21-16)8-19-15-9-3-4-14(17)20-12(9)7-11-10(15)5-6-18-11/h3-7,13H,8H2,1-2H3
InChI Key
QTAGQHZOLRFCBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89876-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic