Merck
PHR9290
Supelco
4-ヒドロキシ安息香酸メチル ナトリウム塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸メチルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NaO3
CAS番号:
分子量:
174.13
Beilstein:
4165000
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHR9290-BULK:
PHR9290-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)