Merck
1092009
USP
塩化カルバモイルコリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリドカルバマート, カルバコール, 塩化カルバミルコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
182.65
Beilstein:
3917459
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carbachol
メーカー/製品名
USP
mp
210 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI Key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Carbachol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Carbachol Intraocular Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1092009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)