Merck
1140338
USP
Clonazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-Amino-2′-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9ClN2O3
CAS番号:
分子量:
276.68
Beilstein:
2814216
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clonazepam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
InChI Key
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clonazepam Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Clonazepam
  • Clonazepam Orally Disintegrating Tablets
  • Clonazepam Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1140338-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
J C Spell et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 18(3), 453-460 (1999-03-30)
A stability indicating, reversed phase high-performance liquid chromatographic method utilizing a smallbore HPLC column has been developed for the determination of clonazepam in a commercial tablet dosage form. The use of a small bore column results in a substantial solvent
Gas chromatographic determination of clonazepam.
P Larking
Journal of chromatography, 221(2), 399-402 (1980-12-12)