Merck
C2385000
クロナゼパム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-(2-クロロフェニル)-7-ニトロ-3H-1,4-ベンゾジアゼピン-2(1H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10ClN3O3
CAS番号:
分子量:
315.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clonazepam
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChI Key
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clonazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C2385000-50MG:
C2385000-1EA:
C2385000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Antonio E Nardi et al.
International clinical psychopharmacology, 21(3), 131-142 (2006-03-11)
An updated overview over the past decade is provided with respect to the use of clonazepam in a variety of psychiatric disorders. The efficacy of clonazepam monotherapy for the short-term treatment of panic disorder (PD) was fully established in two
Jerrold F Rosenbaum
The Journal of clinical psychiatry, 65 Suppl 5, 3-6 (2004-04-14)
The pathophysiology of anxiety disorders is not clearly understood; therefore, clinical observation, case reports, and case reviews continue to enhance physicians' understanding of disease and treatment mechanisms. At Massachusetts General Hospital (MGH), physicians and researchers are guided by the recognition
Shigeru Morishita
Human psychopharmacology, 24(3), 191-198 (2009-03-31)
Clonazepam, first used for seizure disorders, is now increasingly used to treat affective disorders. We summarize the use of clonazepam to improve the management of depression. Clonazepam is useful for treatment-resistant and/or protracted depression, as well as for acceleration of
G Chouinard
The Journal of clinical psychiatry, 48 Suppl, 29-37 (1987-10-01)
This is a report on the efficacy of clonazepam in the treatment of acute mania. The advantages of clonazepam over standard neuroleptics are its rapidity of action, its lack of toxicity, and, particularly important, the fact that it does not
Stuart J McCarter et al.
Sleep medicine, 14(3), 237-242 (2013-01-29)
REM sleep behavior disorder (RBD) is usually characterized by potentially injurious dream enactment behaviors (DEB). RBD treatment aims to reduce DEBs and prevent injury, but outcomes require further elucidation. We surveyed RBD patients to describe longitudinal treatment outcomes with melatonin