APIファミリー
drometrizole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[n]2([n](c3c([nH]2)cccc3)CC(=C)C)c1c(ccc(c1)C)O
InChI
1S/C17H19N3O/c1-12(2)11-19-15-7-5-4-6-14(15)18-20(19)16-10-13(3)8-9-17(16)21/h4-10,18,21H,1,11H2,2-3H3
InChI Key
GAXSBDZDZCJXCG-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Drometrizole trisiloxane Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1228031-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)