Merck
1283200
USP
ギ酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
pKa (20 °C)
3.7
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Formic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1283200-3X1.2ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ギ酸 Suprapur®
Supelco
1.11670
ギ酸
ギ酸 for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33002
ギ酸
ギ酸 98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.00263
ギ酸
ギ酸 SAJ first grade, 88.0-89.5%
Sigma-Aldrich
11-0790
ギ酸
ギ酸 for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00264
ギ酸
プロピオン酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1572208
プロピオン酸