Merck
1353500
USP
13-cis-レチノイン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
イソトレチノイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O2
CAS番号:
分子量:
300.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isotretinoin
メーカー/製品名
USP
mp
172-175 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
InChI Key
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isotretinoin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Isotretinoin Capsules
  • Tretinoin
生物化学的/生理学的作用
13-cis-レチノイン酸 (RA)は抗炎症作用および抗腫瘍作用を示します。RAの作用は、RAR-βおよびRAR-α受容体を介します。 RAは、サイトカイン刺激したマウスメサンギウム細胞において、iNOS発現および活性を減弱します。膨潤および膜電位の低下として観察されるミトコンドリア膜透過性遷移を誘導し、チトクロムcの遊離を促進することから、アポト-シス経路を介したメカニズムであることが示されます。これらの活性は、EGTAおよびシクロスポリンAによって逆転します。また、RAは転写の増加を介してMMP-1タンパク質発現を部分的に亢進します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1353500-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Isotretinoin
United States Pharmacopeia, 2457-2457 (2020)
Isotretinoin Capsules
United States Pharmacopeia, 48(4), 2458-2458 (2023)
Tretinoin
United States Pharmacopeia, 41(4), 4478-4478 (2020)
Fatma Cetinözman et al.
The Journal of dermatological treatment, 25(2), 119-122 (2012-11-21)
Androgens appear to play a role in the development of acne, and presence of acne is a potential marker of hyperandrogenism. The authors evaluated androgens and insulin sensitivity markers before and after treatment with isotretinoin in women with post-adolescent severe
The role and mechanism of action of 13-cis-retinoic acid in the treatment of severe (nodulocystic) acne.
D H Jones
Pharmacology & therapeutics, 40(1), 91-106 (1989-01-01)