安全性情報
1449530
USP
Nabumetone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O2
CAS番号:
分子量:
226.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nabumetone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nabumetone Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nabumetone
  • Nabumetone Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1449530-15MG:
試験成績書(COA)