Merck
1461003
USP
ニコチン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-ピコリン酸, ナイアシン, ビタミンB3, ピリジン-3-カルボン酸, ペラグラ予防因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicotinic acid
メーカー/製品名
USP
テクニック
HPLC: suitable
mp
236-239 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: soluble 180 g/L at 20 °C
密度
1.473 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Niacin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Niacin Tablets
  • Niacin Injection
  • Niacin Extended-Release Tablets
  • Inositol Niacinate
  • Niacinamide
  • Water-Soluble Vitamins Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1461003-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Nicotinic Acid A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Millipore
481918
Nicotinic Acid
ニコチン酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001995
ニコチン酸
Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
United States Pharmacopeia, 40(5), 5389-5389 (2017)
Niacin
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 3138-3138 (2020)
Niacin Extended-Release Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 3141-3141 (2020)
NIACIN OR NIACINAMIDE ASSAY
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 6704-6704 (2014)
Water-Soluble Vitamins Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 5499-5499 (2016)