APIファミリー
quetiapine
分子量
monograph mol wt. 883.09
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI Key
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Quetiapine Extended-Release Tablets
- Quetiapine Fumarate
- Quetiapine Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1592704-100MG:
1592704-200MG:
試験成績書(COA)