安全性情報
1612540
USP
Sevoflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3F7O
CAS番号:
分子量:
200.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sevoflurane
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
InChI Key
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sevoflurane USP reference standard for use in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and control standard solutions by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID) during impurity analysis of sevoflurane.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1612540-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sevoflurane
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(5), 4036-4036 (2013)