安全性情報
1612550
USP
セボフルラン関連化合物A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-(フルオロメトキシ)-1-プロペン, ペンタフルオロイソプロペニルフルオロメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2F6O
CAS番号:
分子量:
180.05
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sevoflurane
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2
InChI Key
VMCHRPIQINOPJR-UHFFFAOYSA-N
詳細
本製品は、現行の薬局方により供給され規定されるように提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類など本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限下で作成され発行されています。
追加情報とサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
Sevoflurane Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sevoflurane
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1612550-0.20ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sevoflurane
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(5), 4036-4036 (2013)