Merck
792632
Sigma-Aldrich
イソフルラン
別名:
イソフルラン, 1-クロロ-1-(ジフルオロメトキシ)-2,2,2-トリフルオロエタン, 1-クロロ-2,2,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2ClF5O
CAS番号:
分子量:
184.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
238 mmHg ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.302
bp
48.5 °C
密度
1.510 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ether
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI Key
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソフルランは、フッ素化メチルエーテルであり、エンフルランの異性体です。食品医薬品局(FDA)は、全身麻酔を導入および維持するための揮発性麻酔薬として使用を承認しました。
アプリケーション
イソフルランは、主として生物学的系との相互作用の研究に使用される揮発性麻酔剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
792632-BULK:
792632-1G:
792632-250MG:
792632-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Isoflurane-induced neuroapoptosis in the neonatal rhesus macaque brain.
Brambrink AM, et al.
Anesthesiology, 112(4), 834-841 (2010)
Satya Prathyusha Bhamidimarri et al.
Structure (London, England : 1993), 27(2), 268-280 (2018-12-18)
Research efforts to discover potential new antibiotics for Gram-negative bacteria suffer from high attrition rates due to the synergistic action of efflux systems and the limited permeability of the outer membrane (OM). One strategy to overcome the OM permeability barrier
Wenjuan Sun et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 708575-708575 (2021-10-01)
Maslinic acid (MA), also named crategolic acid, is a pentacyclic triterpene extracted from fruits and vegetables. Although various beneficial pharmacological effects of MA have been revealed, its effect on renal fibrosis remains unclear. This study was designed to clarify whether
Hao Zhang et al.
Molecular medicine reports, 22(2), 915-925 (2020-07-07)
Dilated cardiomyopathy (DCM) is a primary cardiomyopathy with high mortality. The aim of the present study was to identify the related genes in DCM. The four expression profiles (GSE17800, GSE21610, GSE42955 and GSE79962) downloaded from the Gene Expression Omnibus (GEO)
Joanna Ruth Appel et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(26), 5949-5968 (2018-06-02)
Vacuolar sorting protein 35 (VPS35) is a critical component of retromer, which is essential for selective endosome-to-Golgi retrieval of membrane proteins. VPS35 deficiency is implicated in neurodegenerative disease pathology, including Alzheimer's disease (AD). However, exactly how VPS35 loss promotes AD