Merck
1708784
USP
Valsartan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(1-Oxobutyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (S)-N-Butyryl-N-{[2′-(1-H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl}valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27N5O3
CAS番号:
分子量:
421.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valsartan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
InChI Key
OKAQHVJSXLGXET-NRFANRHFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
This USP reference standard is intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
It is also used in the preparation of standard and system suitability solutions for the determination of organic impurities and performance tests of tablets and capsules, in accordance with the USP monographs, by liquid chromatography (LC) combined with UV detection, of the following:
  • Valsartan
  • Amlodipine and valsartan tablets
  • Valsartan and hydrochlorothiazide tablets
  • Amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide tablets
In addition, it is used in the assay test of valsartan tablets by LC-UV following the USP monograph “Valsartan Tablets”.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1708784-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valsartan Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(5), 4579-4579 (2017)
Tablet formulation and development of a validated stability indicating hplc method for quantification of valsartan and hydrochlorthiazide combination.
Kharoaf, M. A. H. E. R., et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4.3, 284-290 (2012)
Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 4580-4580 (2015)
Valsartan
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 4577-4577 (2020)
Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 279-279 (2017)