product name
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
Quality Level
분석
≥98.0% (CHN)
형태
solid
mp
~95 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
imide
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
InChI key
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Boc-protecting group reagent
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)