주요 문서
211729
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylgermane
98%
동의어(들):
Trimethylchlorogermane, Trimethylgermanium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3GeCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.20
Beilstein:
3535109
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
33.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Virginia Solar Fernandez et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(4), 217-227 (2019-11-07)
Aims: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like-2 factor (NRF-2) is a transcription factor well known to provide an advantage for cancer