주요 문서
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
99%
동의어(들):
TESCl, Triethylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3SiCl
CAS Number:
Molecular Weight:
150.72
Beilstein:
1732860
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
86.0 °F
Flash Point (°C)
30 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)