주요 문서
279471
Sigma-Aldrich
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
99%
동의어(들):
TES triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilylester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3SO3Si(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
264.34
Beilstein:
3590541
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
triflate
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Triethylsilylating agent.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 1-1 (1982)
Aldrichimica Acta, 17, 72-72 (1984)