분석
97%
반응 적합성
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Silylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
123-125 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI key
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Catalexis 플랫폼은 촉매 선택을 디지털 방식으로 최적화하여 교차 결합 반응에 가장 효과적인 포스핀 리간드를 식별함으로써 촉매 작용을 향상합니다.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.