주요 문서
325287
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc
98%
동의어(들):
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc, ZnCl2-TMEDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)