주요 문서
348198
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)silver(I)
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13AgF6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
423.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
powder
반응 적합성
core: silver
reagent type: catalyst
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES string
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChI key
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)