주요 문서
387851
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromobenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
density
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)