404659
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dichloride
98%
동의어(들):
Bis(acetylacetonato)dichlorotin, Dichlorotin bis(acetylacetonate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
387.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
flakes
powder or crystals
반응 적합성
core: tin
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Cl)(Cl)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
InChI key
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves