분석
98%
광학 활성
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
162.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter