주요 문서
636185
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-epoxypropionate
90%
동의어(들):
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 - 120.2 °F
Flash Point (°C)
48 - 49 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)