주요 문서
469424
Sigma-Aldrich
Methyl (2R)-glycidate
optical purity ee: 94% (GLC), 97%
동의어(들):
Methyl (R)-oxiranecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 94% (GLC)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
162.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1