About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H27NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
397.46
Beilstein:
8796152
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable